3-(Trifluorometil)anísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 58 EUR
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluorometil)anísol 98%
3-(Trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C
Pto. de fusión: -65
Densidad: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000385
Núm. CAS: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3 III