4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Hydrazinyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7498-1G PC7498-5G
APOSPC7498-1GEA 81.2 EUR
APOSPC7498-1G APOSPC7498-5G
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,15 g/mol
Pto. de fusión: 119…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972777
Núm. CAS: 184163-56-2