α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 31.9 EUR
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido 98%
α-α-α-Trifluoro-2-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 70…71 °C/16mmHg
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003337
Núm. CAS: 447-61-0
EINECS: 207-185-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR