α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 27.7 EUR
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido 97%
α-α-α-Trifluoro-3-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 83…86 °C/30mmHg
Densidad: 1,304 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003373
Núm. CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III