α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7502-100G PC7502-25G
APOSPC7502-100GEA 63.8 EUR
APOSPC7502-100G APOSPC7502-25G
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido 98%
α-α-α-Trifluoro-4-tolualdehido
Formula: C₈H₅F₃O
Número MDL: MFCD00006952
Núm. CAS: 455-19-6