Ácido 5-(trifluorometil)antranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
Ácido 5-(trifluorometil)antranilico 97%
Ácido 5-(trifluorometil)antranilico
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 177 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01569537
Núm. CAS: 83265-53-6