3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7504-1G PC7504-5G
APOSPC7504-1GEA 0 EUR
APOSPC7504-1G APOSPC7504-5G
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime
Formula: C₈H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033235
Núm. CAS: 368-83-2