2-(Trifluorometil)benzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7505-100G PC7505-25G PC7505-500G
APOSPC7505-100GEA 94.4 EUR
APOSPC7505-100G APOSPC7505-25G APOSPC7505-500G
2-(Trifluorometil)benzamida 98%
2-(Trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014798
Núm. CAS: 360-64-5
EINECS: 206-637-2