4-(Trifluorometil)benzamida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 92.8 EUR
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluorometil)benzamida 99%
4-(Trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₆F₃NO
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007998
Núm. CAS: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9