3-(Trifluorometil)benzamidoxima 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N'-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)-benzenecarboximidamide, N-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzimidamide
PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 192 EUR
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluorometil)benzamidoxima 97%
3-(Trifluorometil)benzamidoxima
Formula: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02647312
Núm. CAS: 40067-80-9