4-(Trifluorometil)benzamidoxima 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7507M-1G PC7507M-5G
APOSPC7507M-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7507M-1G APOSPC7507M-5G
4-(Trifluorometil)benzamidoxima 95%
4-(Trifluorometil)benzamidoxima
Formula: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,15 g/mol
Pto. de fusión: 121…128 °C
Densidad: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053042
Núm. CAS: 22179-86-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR