Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7508-100G PC7508-25G PC7508-5G
APOSPC7508-100GEA 197 EUR
APOSPC7508-100G APOSPC7508-25G APOSPC7508-5G
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 133…135 °C/14mmHg
Densidad: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051696
Núm. CAS: 776-04-5
UN: 3265
ADR: 8,II