Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7509-100G PC7509-250G
APOSPC7509-100GEA 125 EUR
APOSPC7509-100G APOSPC7509-250G
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/6mmHg
Densidad: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014724
Núm. CAS: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,II