Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 102 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 118…120 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 27…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042422
Núm. CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,III