3-Amino-4-fluorophenol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7511-25G PC7511-5G
APOSPC7511-25GEA 0 EUR
APOSPC7511-25G APOSPC7511-5G
3-Amino-4-fluorophenol 99%
3-Amino-4-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de fusión: 141…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033850
Núm. CAS: 62257-16-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III