2-(Trifluorometil)benzhidrol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7512-25G PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA 607 EUR
APOSPC7512-25G APOSPC7512-5G
2-(Trifluorometil)benzhidrol 97%
2-(Trifluorometil)benzhidrol
Formula: C₁₄H₁₁F₃O
Pto. Ebullición: 273…274 °C
Densidad: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014396
Núm. CAS: 727-98-0