3-(Trifluorometil)benzhidrol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7513-25G PC7513-5G PC7513-100G
APOSPC7513-25GEA 213 EUR
APOSPC7513-25G APOSPC7513-5G APOSPC7513-100G
3-(Trifluorometil)benzhidrol 97%
3-(Trifluorometil)benzhidrol
Formula: C₁₄H₁₁F₃O
Pto. Ebullición: 125…127 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014397
Núm. CAS: 728-80-3