4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7517-1G PC7517-250MG
APOSPC7517-1GEA 0 EUR
APOSPC7517-1G APOSPC7517-250MG
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 70…74 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09263997
Núm. CAS: 683241-86-3