4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromomethyl-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-Dioxaborolane, 2-[4-(bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-, 2-[4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7518-5G
APOSPC7518-5GEA 272 EUR
APOSPC7518-5G
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
4-Bromomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11855987
Núm. CAS: 1150271-74-1