3-Fluoro-5-methylanisole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7519-5G PC7519-1G
APOSPC7519-5GEA 105 EUR
APOSPC7519-5G APOSPC7519-1G
3-Fluoro-5-methylanisole 99%
3-Fluoro-5-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185608
Núm. CAS: 160911-11-5