Ácido α-α-α-trifluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-(trifluorometil)benzoico
PC7520-100G PC7520-1KG PC7520-500G
APOSPC7520-100GEA 34.8 EUR
APOSPC7520-100G APOSPC7520-1KG APOSPC7520-500G
Ácido α-α-α-trifluoro-o-toluico 98%
Ácido α-α-α-trifluoro-o-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 247…254 °C
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002476
Núm. CAS: 433-97-6
EINECS: 207-093-9