Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-(trifluorometil)benzoico
PC7530-100G PC7530-500G PC7530-1KG
APOSPC7530-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7530-100G APOSPC7530-500G APOSPC7530-1KG
Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico 98%
Ácido α-α-α-trifluoro-m-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Pto. Ebullición: 237…240 °C
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002519
Núm. CAS: 454-92-2
EINECS: 207-230-2