4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7534-1G
PC7534-250MG
PC7534-5G
APOSPC7534-1GEA
84.1
EUR
APOSPC7534-1G
APOSPC7534-250MG
APOSPC7534-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08062376 Núm. CAS: 853771-90-1 |