Ácido (2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7539-5G
PC7539-1G
PC7539-25G
APOSPC7539-5GEA
0
EUR
APOSPC7539-5G
APOSPC7539-1G
APOSPC7539-25G
Ácido (2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Ácido (2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)acético
Formula:
C₉H₆F₃NO₄ Pto. de fusión: 146…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00091534 Núm. CAS: 1735-91-7 |