Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-(trifluorometil)benzoico
PC7540-100G PC7540-25G PC7540-500G
APOSPC7540-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7540-100G APOSPC7540-25G APOSPC7540-500G
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico 98%
Ácido α-α-α-trifluoro-p-toluico
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 247 °C/753mmHg
Pto. de fusión: 219…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002562
Núm. CAS: 455-24-3
EINECS: 207-242-8