7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7541-1G PC7541-5G
APOSPC7541-1GEA 94.4 EUR
APOSPC7541-1G APOSPC7541-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₂S
Pto. de fusión: 255…258 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07377074
Núm. CAS: 550998-67-9