2-Cloro-3-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC7543-1G PC7543-250MG
APOSPC7543-1GEA 59.6 EUR
APOSPC7543-1G APOSPC7543-250MG
2-Cloro-3-(trifluorometil)fenol 98%
2-Cloro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C
Densidad: 1.479 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00213793
Núm. CAS: 138377-34-1
UN: 3265
ADR: 8 III