4-Bromo-3-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7544-100G PC7544-25G PC7544-5G
APOSPC7544-100GEA 114 EUR
APOSPC7544-100G APOSPC7544-25G APOSPC7544-5G
4-Bromo-3-fluoroanilina 98%
4-Bromo-3-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Pto. Ebullición: 231
Pto. de fusión: 65…70 °C
Densidad: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672933
Núm. CAS: 656-65-5