1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7546-5G PC7546-25G
APOSPC7546-5GEA 104 EUR
APOSPC7546-5G APOSPC7546-25G
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
1H,1H-Nonafluoro-3,6-dioxaheptan-1-ol
Formula: C₅H₃F₉O₃
Pto. Ebullición: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094428
Núm. CAS: 330562-43-1