1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
PC7548-100G PC7548-25G
APOSPC7548-100GEA 271 EUR
APOSPC7548-100G APOSPC7548-25G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutano 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄H₄F₅I
Pto. Ebullición: 100…101 °C
Densidad: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00155910
Núm. CAS: 40723-80-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III