3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7551-1G PC7551-5G PC7551-25G
APOSPC7551-1GEA 63.8 EUR
APOSPC7551-1G APOSPC7551-5G APOSPC7551-25G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₄S
MW: 218,2000 g/mol
Pto. de fusión: 212…213 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743730
Núm. CAS: 185945-88-4