1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC7559-1G PC7559-5G
APOSPC7559-1GEA 126 EUR
APOSPC7559-1G APOSPC7559-5G
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(2-Cyano-4-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750917
Núm. CAS: 1000339-80-9