α-α-α-Trifluoro-m-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7560-25G PC7560-5G PC7560-100G
APOSPC7560-25GEA 21.9 EUR
APOSPC7560-25G APOSPC7560-5G APOSPC7560-100G
α-α-α-Trifluoro-m-toluonitrilo 98%
α-α-α-Trifluoro-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 189 °C
Densidad: 1,2821 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001807
Núm. CAS: 368-77-4
EINECS: 206-711-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III