1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7561-1G PC7561-5G
APOSPC7561-1GEA 126 EUR
APOSPC7561-1G APOSPC7561-5G
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
1-[(4-Cyano-2-fluoro)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750918
Núm. CAS: 1000339-81-0