α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluormetil)benzonitrilo, p-(Trifluorometil)benzonitrilo
PC7562-250G PC7562-5KG
APOSPC7562-250GEA 50.9 EUR
APOSPC7562-250G APOSPC7562-5KG
α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo 98%
α-α-α-Trifluoro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₄F₃N
Pto. Ebullición: 183…185 °C
Pto. de fusión: 37…41 °C
Densidad: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001826
Núm. CAS: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III