2-(Trifluorometil)benzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7568-100G PC7568-25G PC7568-5G
APOSPC7568-100GEA 410 EUR
APOSPC7568-100G APOSPC7568-25G APOSPC7568-5G
2-(Trifluorometil)benzofenona 98%
2-(Trifluorometil)benzofenona
Formula: C₁₄H₉F₃O
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000377
Núm. CAS: 727-99-1
EINECS: 211-972-2