3-(Trifluorometil)benzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7569-5G
PC7569-25G
APOSPC7569-5GEA
40.6
EUR
APOSPC7569-5G
APOSPC7569-25G
3-(Trifluorometil)benzofenona 98%
3-(Trifluorometil)benzofenona
Formula:
C₁₄H₉F₃O MW: 250.22 g/mol Pto. Ebullición: 121…123 °C/1.5mmHg Pto. de fusión: 51…52 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000389 Núm. CAS: 728-81-4 EINECS: 211-973-8 |