4-(Trifluorometil)benzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7570-100G PC7570-25G PC7570-5G
APOSPC7570-100GEA 275 EUR
APOSPC7570-100G APOSPC7570-25G APOSPC7570-5G
4-(Trifluorometil)benzofenona 97%
4-(Trifluorometil)benzofenona
Formula: C₁₄H₉F₃O
Pto. de fusión: 114…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000400
Núm. CAS: 728-86-9
EINECS: 211-974-3