3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7571-1G PC7571-5G PC7571-10G
APOSPC7571-1GEA 142 EUR
APOSPC7571-1G APOSPC7571-5G APOSPC7571-10G
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid 95%
3-Ethoxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475831
Núm. CAS: 900174-65-4