3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Benzyloxy)-4-fluorophenylboronic acid
PC7572-1G PC7572-5G
APOSPC7572-1GEA 154 EUR
APOSPC7572-1G APOSPC7572-5G
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475829
Núm. CAS: 957034-74-1