1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7574-1G PC7574-5G
APOSPC7574-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7574-1G APOSPC7574-5G
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene 98%
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₁₃H₉BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475823
Núm. CAS: 941294-52-6