2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7579-100MG
PC7579-1G
PC7579-250MG
PC7579-10MG
APOSPC7579-100MGEA
109
EUR
APOSPC7579-100MG
APOSPC7579-1G
APOSPC7579-250MG
APOSPC7579-10MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₁₇BBrF₃O₃ MW: 380,993 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09475917 Núm. CAS: 957066-13-6 |