2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7581-1G PC7581-5G
APOSPC7581-1GEA 152 EUR
APOSPC7581-1G APOSPC7581-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BBrF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475807
Núm. CAS: 957034-55-8