2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7584-1G PC7584-5G
APOSPC7584-1GEA 132 EUR
APOSPC7584-1G APOSPC7584-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₂H₈BrF₂NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475878
Núm. CAS: 941294-30-0