3-(Trifluorometil)benzoilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7586-10G PC7586-1G PC7586-5G
APOSPC7586-10GEA 219 EUR
APOSPC7586-10G APOSPC7586-1G APOSPC7586-5G
3-(Trifluorometil)benzoilacetonitrilo 97%
3-(Trifluorometil)benzoilacetonitrilo
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Pto. de fusión: 58…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052315
Núm. CAS: 27328-86-5