Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2-(trifluorometil)benzoilo
PC7590-100G PC7590-25G PC7590-500G
APOSPC7590-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7590-100G APOSPC7590-25G APOSPC7590-500G
Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo 98%
Cloruro de α-α-α-trifluoro-o-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
Pto. Ebullición: 84…85 °C/16mmHg
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000667
Núm. CAS: 312-94-7
EINECS: 206-233-6
UN: 3265
ADR: 8,II