Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7593-1G PC7593-250MG PC7593-500MG
APOSPC7593-1GEA 0 EUR
APOSPC7593-1G APOSPC7593-250MG APOSPC7593-500MG
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Methyl-3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
Formula: C₅H₈F₃NO₂
MW: 171.12 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C/0.2mmHg
Densidad: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08457648
Núm. CAS: 914203-47-7