Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,2-difluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-(perfluorobutoxy)ethoxy)acetate
PC7594-25G PC7594-5G PC7594-100G
APOSPC7594-25GEA 202 EUR
APOSPC7594-25G APOSPC7594-5G APOSPC7594-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxadecanoate
Formula: C₉H₃F₁₅O₄
MW: 460,10 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C/12mmHg
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094429
Núm. CAS: 129301-40-2