α-α-α-2-Tetrafluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
PC7596-100G PC7596-500G PC7596-1KG
APOSPC7596-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7596-100G APOSPC7596-500G APOSPC7596-1KG
α-α-α-2-Tetrafluorotolueno 97%
α-α-α-2-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164.1 g/mol
Pto. Ebullición: 114…115 °C/750mmHg
Pto. de fusión: –49 °C
Densidad: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000374
Núm. CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3 II