3-Bromo-4-fluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7598-250MG
APOSPC7598-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7598-250MG
3-Bromo-4-fluorobenzamide
3-Bromo-4-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNO
MW: 218,0200 g/mol
Pto. de fusión: 126…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094431
Núm. CAS: 455-85-6